Documenti fondamentali
342521
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)