110175-M
Acetyl-Pepstatin
An aspartyl protease inhibitor that acts as an effective inhibitor of HIV-1 proteinase (Ki = 20 nM at pH 4.7) and HIV-2 proteinase (Ki = 5 nM at pH 4.7).
Sinonimo/i:
Acetyl-Pepstatin, Ac-Val-Val-(3S,4S)-Sta-Ala-(3S,4S)-Sta-OH
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
50% acetic acid: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H57N5O9/c1-15(2)11-21(35-30(44)28(18(7)8)36-31(45)27(17(5)6)33-20(10)37)23(38)13-25(40)32-19(9)29(43)34-22(12-16(3)4)24(39)14-26(41)42/h15-19,21-24,27-28,38-39H,11-14H2,1-10H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,43)(H,35,44)(H,36,45)(H,41,42)/t19-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
WKYBEGDEGRCZNF-LBTYKNIQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HIV-1 proteinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Song, K., et al. 1992. Kidney Int.42, 639.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 247, 113.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 253, 214.
WGK 3