Documenti fondamentali
342262
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroiridate(III)
Sinonimo/i:
Tripotassium hexachloroiridate
Scegli un formato
1 G
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
221,00 €
About This Item
Formula condensata:
K3IrCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
  • Stability Enhancement of Galvanic Redox Potentiometry by Optimizing the Redox Couple in Counterpart Poles: Discusses the enhancement of redox potentiometry stability using potassium hexachloroiridate (Wei et al., 2023).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Iva Turyan et al.
Analytical biochemistry, 494, 108-113 (2015-11-10)
Measuring and monitoring of protein oxidation modifications is important for biopharmaceutical process development and stability assessment during long-term storage. Currently available methods for biomolecules oxidation analysis use time-consuming peptide mapping analysis. Therefore, it is desirable to develop high-throughput methods for