Documenti fondamentali
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride
Sinonimo/i:
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Formula condensata:
NiF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Punto di fusione
1380 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4