Documenti fondamentali
338931
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
98%
Scegli un formato
5 G
45,90 €
25 G
218,00 €
45,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,90 €
25 G
218,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4,5-Trimethoxybenzylamine was used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L−xylopyranoside.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Molbank, 2013(1), M793-M793 (2013)