Documenti fondamentali
338419
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (R)-(+)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.64
Beilstein:
5250766
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]24/D +26°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol may be used as a building block in the synthesis of antidepressants such as (R)- and (S)-tomoxetine, fluoxetine and nisoxetine.[1] It may also be used in the synthesis of biologically active 2-substituted chromans such as tephrowatsin E.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient route to enantiomerically pure antidepressants: tomoxetine, nisoxetine and fluoxetine.
Schneider MP and Goergens U.
Tetrahedron Asymmetry, 3(4), 525-528 (1992)
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)