Vai a
T2006
L-Tyrosine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
396,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
683,00 €
512,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.65
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Biochem/physiol Actions
Tyrosine is a nonessential amino acid found in mammal, fish and birds. It participates in protein modification, such as phosphorylation, nitrosation and sulfation. It is involved in immune response regulation and prevents the generation of inflammatory cytokines and superoxide. Tyrosine serves as a precursor for epinephrine, norepinephrine, dopamine, thyroid hormones and melanin biosynthesis. Tyrosine phosphorylation is associated with a number of cellular processes such as cell proliferation and migration, development of the embryo, cellular metabolism and transcription. Tyrosine phosphorylation also aids activation of the enzymatic function of a protein.
Other Notes
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T375493829T2269
L-tirosina reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3754
L-tirosina
L-tirosina BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
93829
L-tirosina
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIN2D(2906)
mouse ... GRIN2D(14814)
rat ... GRIN2D(24412)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)