337021
2-Bromo-3-methylthiophene
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. eboll.
173-176 °C (lit.)
Densità
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup