Documenti fondamentali
336386
Sigma-Aldrich
trans-3-Furanacrylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccoc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
JHAPZUDWRRBZHZ-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
trans-3-Furanacrylic acid was used in the detection of cis-urocanic acid in serum of mice by immunoassay.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A M Moodycliffe et al.
Immunology, 79(4), 667-672 (1993-08-01)
Cis-urocanic acid (cis-UCA), which is formed from the naturally occurring trans-isomer on ultraviolet (UV) irradiation, has been suggested as a photoreceptor for and mediator of the suppressive effects of UV irradiation on systemic immune responses. Trans-UCA is located predominantly in