Documenti fondamentali
206253
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
Sinonimo/i:
Rhodium(III)-ammonium chloride
Scegli un formato
1 G
269,00 €
269,00 €
Prezzo di listino538,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
269,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)3RhCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
269,00 €
Prezzo di listino538,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical