Documenti fondamentali
335819
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
Scegli un formato
25 G
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
236,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 3-bromobenzoate was used in the preparation of ethyl 3-ethynylbenzoate.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid