Documenti fondamentali
234621
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzoate
98%
Scegli un formato
5 G
37,20 €
25 G
100,00 €
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
37,20 €
25 G
100,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21 °C (lit.)
Densità
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The (1+1) Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) spectrum and the fluorescence excitation spectrum of methyl 3-chlorobenzoate has been measured in the supersonic free jet[1]. Reaction of methyl 3-chlorobenzoate with lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA) has been investigated[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lithium diisobutylpiperidinohydroaluminate (LDBPA) as a mild and efficient reducing agent for the conversion of ester to aldehyde.
Ahn JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 377-378 (2005)
Laser jet spectra of methyl 3-chlorobenzoate.
Hirano A, et al.
Journal of Molecular Structure, 701(1), 9-11 (2004)