333670
Tris(trimethylsilyl)phosphine
95%
Sinonimo/i:
(P(TMS)3), Tris(trimethylsilyl)phosphane
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
243-244 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27PSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Indium phosphide (InP)[1] and indium gallium phosphide (InGaP) nanocrystals, type III-V semiconductors.[2]
- Chiral TMS-phospholane which can be further used to synthesize various bisphospholane ligands for asymmetric catalysis.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.