Documenti fondamentali
332135
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-15N
98 atom % 15N
Scegli un formato
100 MG
33,80 €
33,80 €
Prezzo di listino169,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
33,80 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
33,80 €
Prezzo di listino169,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We