331597
2-Methoxythiophene
97%
Scegli un formato
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
151-152 °C/762 mmHg (lit.)
Densità
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?