331570
2,5-Diiodothiophene
98%
Scegli un formato
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
139-140 °C (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1ccc(I)s1
InChI
1S/C4H2I2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?