B89507
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Sinonimo/i:
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4711 (lit.)
P. ebollizione
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)