Documenti fondamentali
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
Scegli un formato
1 G
94,80 €
94,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
94,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.09 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
94,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: scandium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)