Documenti fondamentali
451266
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Scandium chloride, Scandium trichloride
Scegli un formato
1 G
255,00 €
5 G
569,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
255,00 €
5 G
569,00 €
About This Item
Formula condensata:
ScCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: scandium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.[1][2]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.