Documenti fondamentali
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.9%
Sinonimo/i:
Scandium trichloride hydrate
Scegli un formato
1 G
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
176,00 €
About This Item
Formula condensata:
ScCl3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.31 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9%
Stato
solid
Composizione
Degree of hydration, 5-7
Impiego in reazioni chimiche
core: scandium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated