325244
1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo
≥99.5%
Sinonimo/i:
HFP, esafluoro-iso-propanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.275 (lit.)
P. eboll.
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- a crucial additive to improve the enantioselectivity of Friedel-Crafts alkylation of pyrrole with isatins
- esterification reagent for the determination of aromatic acids in tissue by GLC and electron capture detection
- additive which accelerates the Pictet-Spengler synthesis of tetrahydroisoquinolines in water catalyzed by a Bronsted acid-surfactant combined catalyst (BASC)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup - boils before flash
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup - boils before flash
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles