Vai a
S0532
Strychnine
Glycine receptor antagonist
Sinonimo/i:
(−)-Strychnine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,20 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.41
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-319-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
52979
32,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Strychnine,
Quality Segment
mp
284-286 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2/t13-,16-,17-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
General description
Strychnine is a colorless, odourless and bitter tasting powder. It is absorbed in skin, gastrointestinaland respiratory tract.[1] Strychnine generates oxides of nitrogen and carbon on decomposition.
Strychnine is a glycine receptor antagonist not associated with the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. It is an alkaloid extracted from Strychnos nux vomica seeds.
Application
Strychnine has been used in antagonist profiling to characterize a novel nicotinic receptor in Aplysia neuroendocrine cells.[2]
Strychnine has been used as a glycine receptors antagonist in hippocampal CA1 pyramidal and rostral ventromedial medulla (RVM) neurons. It has also been used as type C glycine receptor antagonist in direction selective (DS) retinal cells.
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
At low doses, strychnine is used for circulatory problems, gastrointestinal disorders and eye diseases.
Strychnine is used as a rodenticide and a glycine receptor antagonist, which inhibits Renshaw cell-motor neuron synapse.[1] It binds to the α subunit N-terminal region of the glycine receptor. The effect of strychnine is neutralized in the presence of glycine receptor agonist ivermectin. Strychnine also inhibits leukocyte motility.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89801PHL85783Y0001195
Strychnine
Sigma-Aldrich
S0532
Strychnine
Strychnine phyproof® Reference Substance
PHL89801
Strychnine
Vomicine phyproof® Reference Substance
PHL85783
Vomicine
Strychnine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001195
Strychnine
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
-
mp
284-286 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strychnine
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)