Documenti
324744
Sigma-Aldrich
Fluorophosphoric acid solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
FP(O)(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Densità
1.83 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OP(O)(F)=O
InChI
1S/FH2O3P/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
DWYMPOCYEZONEA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in poly bottles
Avvertenza
Color may darken without affecting quality of solution
Altre note
Contains H3PO4 and varying amounts of other hydrolysis products
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3