Documenti fondamentali
320137
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Vinyl cyanide
Scegli un formato
1 L
40,50 €
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
40,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.06
Beilstein:
605310
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.83 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
86 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
897 °F
contiene
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite di esplosione
17 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acrylonitrile is used in the manufacture of acrylic fibers, resins (acrylonitrile butadiene-styrene, styrene-acrylonitrile and others) and nitrile rubbers (butadiene-acrylonitrile).
Azioni biochim/fisiol
An industrial carcinogen that is a multisite carcinogen in rats and possibly carcinogenic to humans.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
Acrylonitrile and human cancer--an overview.
D Coggon et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 81-82 (1998-08-26)
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic
Takeo Suzuki et al.
Nucleic acids research, 42(11), 7346-7357 (2014-05-17)
In mammalian mitochondria, 22 species of tRNAs encoded in mitochondrial DNA play crucial roles in the translation of 13 essential subunits of the respiratory chain complexes involved in oxidative phosphorylation. Following transcription, mitochondrial tRNAs are modified by nuclear-encoded tRNA-modifying enzymes.
Articoli
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.