Documenti fondamentali
8.00834
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Acrylonitrile, Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Scegli un formato
100 ML
41,00 €
1 L
82,10 €
41,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
41,00 €
1 L
82,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-466-5
NACRES:
NA.22
41,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
124 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.8-28 % (v/v)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
77.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-83.55 °C
Temp. transizione
flash point -4.4 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC=C
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Designing amphipathic surfaces: The use of interfacial energy in photopolymerization processes for creating amphipathic surfaces, enhancing applications in coatings and biomedical devices using acrylonitrile polymers (Curley et al., 2024).
  • Dental model printing technology: Atwal and Bhatnagar assessed the flexural strength of dental models fabricated using various 3D printing technologies, including those utilizing acrylonitrile-based resins, highlighting differences in mechanical properties (Atwal and Bhatnagar, 2024).
  • Rubber composite enhancements: Kruželák et al. examined the electrical conductivity, EMI absorption, and mechanical properties of rubber composites, incorporating acrylonitrile to improve performance in industrial applications (Kruželák et al., 2024).
  • Biopolymer blend characterization: Akbarian-Saravi et al. characterized the mechanical and biodegradation properties of NBR/biopolymer blends, with acrylonitrile enhancing the blend′s performance in various industrial and environmental applications (Akbarian-Saravi et al., 2024).
  • Electrode/electrolyte interface regulation: Chen et al. discussed constructing polymer molecules to regulate the electrode/electrolyte interface in lithium-metal batteries, utilizing acrylonitrile derivatives to enhance battery performance (Chen et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)