Documenti fondamentali
318558
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Scegli un formato
5 G
61,20 €
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
61,20 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.24
Beilstein:
1902505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
76 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)