Documenti fondamentali
316660
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-bromocinnamate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.596 (lit.)
P. ebollizione
180 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)