Documenti fondamentali
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
Scegli un formato
25 G
57,00 €
100 G
156,00 €
57,00 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
57,00 €
100 G
156,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,00 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
liquid
Impurezze
<15% 2(5H)-furanone
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)