Documenti fondamentali
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
Scegli un formato
25 G
69,00 €
69,00 €
Prezzo di listino138,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
69,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,00 €
Prezzo di listino138,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
218-221 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)