Documenti
404640
Sigma-Aldrich
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc2CCCN3CCCc(c1O)c23
InChI
1S/C13H15NO2/c15-8-10-7-9-3-1-5-14-6-2-4-11(12(9)14)13(10)16/h7-8,16H,1-6H2
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)