Documenti fondamentali
309788
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
(R)-5-Oxoproline ethyl ester, D-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid ethyl ester, D-Pyroglutamic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxo-D-proline, Ethyl pyroglutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
82622
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]/D −4.0±1°, c = 10 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
176 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)