Documenti fondamentali
289183
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Neodymium trichloride hexahydrate, trichloroneodymium hexahydrate
Scegli un formato
25 G
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
NdCl3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
124 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
PCORICZHGNSNIZ-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Neodymium(III) chloride hexahydrate may be used as a source of Nd3+ ions, to be used to dope AgBr crystals, known to exhibit lasing effects.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luminescence method for the study of Nd3+ ions diffusion in AgBr crystals.
Nagli L, et al.
Journal of Applied Physics, 85(4), 2114-2118 (1999)
Emilia Palo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7759-7766 (2018-06-15)
Aqueous solutions are the basis for most biomedical assays, but they quench the upconversion luminescence significantly. Surface modifications of upconverting nanoparticles are vital for shielding the obtained luminescence. Modifications also provide new possibilities for further use by introducing attaching sites
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.