308242
Pyridoxine
98%
Sinonimo/i:
Pyridoxol, Vitamin B6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
159-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
LXNHXLLTXMVWPM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2