59573
Acid Red 33
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Amino-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 33 disodium salt, Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate, Food Red 12
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=S(C1=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=CC(N)=C2C(O)=C1/N=N/C3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13N3O7S2.2Na/c17-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)19-18-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,20H,17H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
LQJVOKWHGUAUHK-BUFQOAPZSA-L
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)