Documenti fondamentali
306665
Sigma-Aldrich
Dodecanedioyl dichloride
98%
Scegli un formato
25 G
102,20 €
102,20 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
102,20 €
About This Item
Formula condensata:
ClCO(CH2)10COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
102,20 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H20Cl2O2/c13-11(15)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)16/h1-10H2
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug