Documenti fondamentali
251313
Sigma-Aldrich
Pimeloyl chloride
98%
Scegli un formato
5 G
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCO(CH2)5COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
113 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c8-6(10)4-2-1-3-5-7(9)11/h1-5H2
LVIMBOHJGMDKEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Pimeloyl chloride has been used in preparation of:
  • bis-acylureas, by the coupling reaction with ureas[1]
  • triacetyl-15-pimelate-nivalenol, required for production of antibody against nivalenol tetraacetate[2]
  • macrocyclic tetralactones, via condensation with stannoxane[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Jong-Uk Kim et al.
Journal of colloid and interface science, 359(2), 428-435 (2011-05-04)
We present the synthesis and morphology study of thirteen bis-acylurea molecules with various functional end groups. The bis-acylureas have two acylurea groups, -NH-CO-NH-CO-, divided by a pentamethylene spacer, -(CH(2))(5)-, and two symmetric functional end groups, such as, aliphatic, benzyl, mono-
Tin derivatives for synthesis: the preparation of macrocyclic lactones.
Shanzer A and Mayer-Shochet N.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 4, 176-177 (1980)
C R Wang et al.
Applied and environmental microbiology, 57(4), 1026-1030 (1991-04-01)
Antibody against nivalenol tetraacetate (tetra-Ac-NIV) was prepared by immunization of rabbits with triacetyl-15-pimelate-NIV conjugated to bovine serum albumin. By using tritiated tetra-Ac-NIV as the test ligand, antibody titers were demonstrated as early as 4 weeks after immunization. Useful antibody for