D221201
Tetradecanedioic acid
99%
Sinonimo/i:
Dodecanedicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3