Documenti fondamentali
306002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 306002, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
GVORVQPNNSASDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde was used in synthesis of triclosan analogs bearing isoxazole group on ring.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephen P Muench et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(12), 3551-3555 (2013-05-15)
The enoyl acyl-carrier protein reductase (ENR) enzyme is harbored within the apicoplast of apicomplexan parasites providing a significant challenge for drug delivery, which may be overcome through the addition of transductive peptides, which facilitates crossing the apicoplast membranes. The binding
James P Hagen et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103590-103590 (2020-03-18)
Insect-borne parasite Trypanosoma brucei plagues humans and other animals, eliciting the disease Human African trypanosomiasis, also known as African sleeping sickness. This disease poses the biggest threat to the people in Sub-Saharan Africa. Given the high toxicity and difficulties with