Documenti fondamentali
30471
Sigma-Aldrich
Davy-reagent p-tolyl
≥97.0%
Sinonimo/i:
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, DR-T, Heimgartner reagent
Scegli un formato
5 G
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
271,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14P2S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.60
Beilstein:
7222715
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
209-213 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the thiation of amides showing complementary selectivity compared with the Lawesson-reagent[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sambit Kumar Mishra et al.
Proteins, 85(8), 1422-1434 (2017-04-07)
It is known that over half of the proteins encoded by most organisms function as oligomeric complexes. Oligomerization confers structural stability and dynamics changes in proteins. We investigate the effects of oligomerization on protein dynamics and its functional significance for
P. Wipf et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1001-1001 (1987)