Documenti fondamentali
30169
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
Impurezze
≤2.5% water
Stringa SMILE
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)