Documenti fondamentali
146269
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol
97%
Sinonimo/i:
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Scegli un formato
25 G
214,90 €
214,90 €
Prezzo di listino307,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
214,90 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(NO2)(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
214,90 €
Prezzo di listino307,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-4-2-7(10)6(9(11)12)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
JBMGJOKJUYGIJH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol was used to evaluate toxicity in Tetrahymena pyriformis by quantitative structure-toxicity relationships-topological substructural molecular design method[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maykel Pérez González et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(4), 735-744 (2004-02-05)
The TOPological Substructural MOlecular DEsign (TOPS-MODE) has been successfully used in order to explain the toxicity in the Tetrahymena pyriformis on a large data set. The obtained models for the training set had good statistical parameters (R(2)=0.72-0.81, p<0.05) an also