Documenti fondamentali
301124
Sigma-Aldrich
Lithium dicyclohexylamide
97%
Scegli un formato
25 G
228,00 €
100 G
671,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
228,00 €
100 G
671,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2NLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Stringa SMILE
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)