300128
2-Bromo-9-fluorenone
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7BrO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as end-capping agent for poly(9,9-dialkylfluorene-2,7-diyl) derivatives
- in preparation of spirobifluorene ligands
- in synthesis of altitudinal molecular motors which contain functional groups in their rotor part
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3