366528
Ammonium nitrate-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonium-15N nitrate-15N
Scegli un formato
120,65 €
Prezzo di listino127,00 €Scegli un formato
About This Item
120,65 €
Prezzo di listino127,00 €Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metabolic labeling of plants for quantitative plant proteomic experiments.
- Identifying specific compounds within mixtures of thousands of metabolites in biological extracts using mass spectrometry.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?