Vai a
41707
2-C-Methyl-D-erythritol
≥90% (GC)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroxybutane, (2S,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetrol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
650,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5916602
650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Carum ajowan fruit)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid (clear)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
InChI key
HGVJFBSSLICXEM-UHNVWZDZSA-N
General description
(2S,3R)-2-methylbutane-1,2,3,4-tetrol was identified as a glucide in methanol extracts of Carum ajowan fruit.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E7500E7625PHR1479
meso-Erythritol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
E7500
meso-Erythritol
Erythritol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1479
Erythritol
description
≥90% (GC)
description
≥99% (GC)
description
≥75% (TLC), syrup
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
(Carum ajowan fruit)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥75% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
viscous liquid (clear)
form
powder
form
syrup
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)