298425
Tributylborane
Sinonimo/i:
TBB, Tributylboron
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. eboll.
109 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Addition reactions for synthesis of phenyltrialkylborate salts
- Boron-based multicomponent reactions for generation of substituted aziridines, oxazolidines, and pyrrolidines
- Suzuki-Miyaura cross coupling of halopurines with trialkylboranes for the synthesis of adenosine A2A receptor antagonists
- Multicomponent C-alkylation reactions with aromatic aldimines
- One-pot alkylation-boration and electrophilic substitution
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Note legali
Adattatore in ingresso con setto
Comunemente ordinati con questo prodotto
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?