Documenti fondamentali
298034
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Scegli un formato
1 G
919,00 €
919,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
919,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD313CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
919,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3715 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetic acid-d4 ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151785
Acetic acid-d4
Pol Arranz-Gibert et al.
Scientific reports, 9(1), 4875-4875 (2019-03-21)
In recent decades, peptide blood-brain barrier shuttles have emerged as a promising solution for brain drugs that are not able to enter this organ. The research and development of these compounds involve the use of in vitro cell-based models of