Documenti fondamentali
607487
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Formic-13C,d acid, sodium salt
About This Item
Formula condensata:
D13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)