Documenti
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
13CD313CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 250.00 °C - closed cup