295701
Sulfur hexafluoride
≥99.75%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99.75%
P. eboll.
−64 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Stringa SMILE
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases